Få mere at vide
N-trifluoroacetyl Vareniclin, TRC
Artikelnummer. 30455972
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455972 100 mg
30456751 50 mg
30456941 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT889503100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 230615-70-0
Molekylær formel C15 H12 F3 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 307.2705
Synonym Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-1-(5,8,14-triazatetracyclo[10.3.1.02,11.04,9]hexadeca-2,4,6,8,10-pentaen-14-yl)ethanon
SMIL FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Varenicline Impurity 16
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
Formel vægt 307.0932