Få mere at vide
N-(Trifluoroacetyl)-L-tryptophan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Trifluoroacetyl)-L-tryptophan |
| CAS | 363-39-3 |
| Molekylær formel | C13H11F3N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-Trifluoroacetyltryptophan, N-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-L-tryptophan |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11F3N2O3/c14-13(15,16)12(21)18-10(11(19)20)5-7-6-17-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,17H,5H2,(H,18,21)(H,19,20)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.23 |
| Formel vægt | 300.0722 |