missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(Trifluoroacetyl)hexanolamine, TRC

Artikelnummer. 30456060
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456060 1 g
30453810 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456060 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7880501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 40248-34-8
Molekylær formel C8 H14 F3 N O2
Molekylvægt (g/mol) 213.2
Synonym 6-(Trifluoroacetamido)-1-hexanol, 6-(Trifluoroacetamido)hexanol, 6-(Trifluoroacetylamino)-1-hexanol, 6-[(Trifluoroacetyl)amino]hexanol, N-(Trifluoroacetyl)-6-amino-1-hexanol
IUPAC navn 2,2,2-trifluoro-N-(6-hydroxyhexyl)acetamide
SMIL OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Trifluoroacetyl)hexanolamine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H14F3NO2/c9-8(10,11)7(14)12-5-3-1-2-4-6-13/h13H,1-6H2,(H,12,14)
Formel vægt 213.0977
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.