Få mere at vide
N-Trifluoroacetodesmethyl Citalopram-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Trifluoroacetodesmethyl Citalopram-d3 |
| CAS | 1189981-17-6 |
| Molekylær formel | C21H15D3F4N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18F4N2O2/c1-27(19(28)21(23,24)25)10-2-9-20(16-4-6-17(22)7-5-16)18-8-3-14(12-26)11-15(18)13-29-20/h3-8,11H,2,9-10,13H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | N-[3-[5-cyano-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]propyl]-2,2,2-trifluoro-N-(trideuteriomethyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.39 |
| Formel vægt | 409.1493 |