Få mere at vide
N-Trifluoracetamido-1,4-di-p-nitrobenzoyl Daunosamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Trifluoroacetamido-1,4-di-p-nitrobenzoyl Daunosamine |
| CAS | 52583-22-9 |
| Molekylær formel | C22H18F3N3O10 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,3,6-Trideoxy-3-[(trifluoroacetyl)amino]-lyxo-hexopyranose 1,4-Bis(4-nitrobenzoate) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18F3N3O10/c1-11-18(38-20(30)13-4-8-15(9-5-13)28(34)35)16(26-21(31)22(23,24)25)10-17(36-11)37-19(29)12-2-6-14(7-3-12)27(32)33/h2-9,11,16-18H,10H2,1H3,(H,26,31) |
| SMIL | CC1OC(CC(NC(=O)C(F)(F)F)C1OC(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])OC(=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | [6-methyl-5-(4-nitrobenzoyl)oxy-4-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]oxan-2-yl] 4-nitrobenzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 541.39 |
| Formel vægt | 541.0944 |