Få mere at vide
N-(alfa, alfa, alfa-Trifluor-p-tolyl) piperazin, 98%
Artikelnummer. 10495672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10495672 5 g Glasflaske 5g
10018941 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10495672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367120050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 30459-17-7 | C11H13F3N3 | 230,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30459-17-7
Molekylær formel C11H13F3N3
Molekylvægt (g/mol) 230.23
MDL nummer MFCD00040765
InChI nøgle IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl piperazine, piperazine, 1-4-trifluoromethyl phenyl, 1-4-trifluoromethylphenyl-piperazine, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-piperazine, n-4-trifluoromethylphenyl piperazine, 4-trifluoromethyl phenyl piperazine, zlchem 639, acmc-209hfy
PubChem CID 121718
IUPAC navn 1-[4-(trifluormethyl)phenyl]piperazin
SMIL C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(α, α, α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 89,0 °C til 92,0 °C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 230.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(a,a,a-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.