Få mere at vide
n-Tridecanosyre, 97%
Artikelnummer. 10235190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235190 10 g Glasflaske 10g
10715811 25 g Glasflaske 25g
10550584 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10235190 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139520100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 638-53-9 | C13H26O2 | 214,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-53-9
Molekylær formel C13H26O2
Molekylvægt (g/mol) 214.35
MDL nummer MFCD00002741
InChI nøgle SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tridecanoic acid, tridecylic acid, n-tridecoic acid, unii-19936liy2v, anion, tridecanoic acid, wln: qv12, c10-16 fatty acids, fatty acids, c10-16, carboxylic acids, c10-16
PubChem CID 12530
ChEBI CHEBI:45919
IUPAC navn tridecansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Tridecanoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40 °C til 45 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 236 °C (100,0 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)11CO2H
Mængde 10 g
Beilstein 02, 364
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 214.35
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinske stykker, pulver eller flager