Artikelnummer. 10531771
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
10531771
100 mL
Glasflaske
100ml
10356590
25 mL
Glasflaske
25ml
10043903
500 mL
Glasflaske
500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10531771
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
139511000
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-50-5 | C13H28 | 184,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Identificadores de productos químicos
CAS
629-50-5
Molekylær formel
C13H28
Molekylvægt (g/mol)
184.37
MDL nummer
MFCD00008979
InChI nøgle
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
PubChem CID
12388
ChEBI
CHEBI:35998
IUPAC navn
tridecan
SMIL
CCCCCCCCCCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale
n-Tridecane
CAS min %
99.0
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
-5 °C til 4 °C
Farve
Farveløs
Tæthed
0.7500g/mL
Kogepunkt
234,0 °C
Flammepunkt
79 °C
Infrarødt spektrum
Autentisk
Analyseprocentområde
99% min. (GC)
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
CH3 (CH2 )11 CH3
Brydningsindeks
1,4240 til 1,4260
Mængde
100 mL
Beilstein
01, 171
Specifik vægtfylde
0.75
Opløselighedsinformation
Opløselighed i vand: ubetydelig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt
184.36
Procent renhed
99+%
Fysisk form
Væske
Show More
Show Less
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Aspirationstoksicitet Kategori 1
Hazard Statement
H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Precautionary Statement
P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
P331-Fremkald IKKE opkastning.
RUO– Kun brug til forskning
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?