Få mere at vide
n-tridecan, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356590 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356590 25 mL Glasflaske 25ml
10531771 100 mL Glasflaske 100ml
10043903 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10356590 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139510250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-50-5 | C13H28 | 184.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-50-5
Molekylær formel C13H28
Molekylvægt (g/mol) 184.37
MDL nummer MFCD00008979
InChI nøgle IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
PubChem CID 12388
ChEBI CHEBI:35998
IUPAC navn tridecan
SMIL CCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Tridecane
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -5°C to 4°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 234.0°C
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)11CH3
Brydningsindeks 1.4240 to 1.4260
Mængde 25 mL
Beilstein 01, 171
Specifik vægtfylde 0.75
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 184.36
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Tridecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.