Få mere at vide
n-Tridekan, 98+%
Artikelnummer. 11483747
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483747 100 g 100g
11473747 25 g 25g
11493747 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11483747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18220.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-50-5 | C13H28 | 184,37 g/mol
n-Tridecane bruges som en destillationsjager. Det er en komponent i forskellige brændstoffer og opløsningsmidler, der anvendes i industrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Tridecane bruges som en destillationsjager. Det er en komponent i forskellige brændstoffer og opløsningsmidler, der anvendes i industrien.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-50-5
Molekylær formel C13H28
Molekylvægt (g/mol) 184.37
MDL nummer MFCD00008979
InChI nøgle IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
PubChem CID 12388
ChEBI CHEBI:35998
IUPAC navn tridecan
SMIL CCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Tridecane
Smeltepunkt -5° °C
Tæthed 0.755
Kogepunkt 235 °C
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Lineær formel CH3(CH2)11CH3
Brydningsindeks 1.425
Mængde 100 g
Beilstein 1733089
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 184.37
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Tridecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tridecane