Få mere at vide
n-tricosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451978
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451978 100 g 100g
11431978 5 g 5g
11441978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11451978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14577.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 638-67-5 | C23H48 | 324.637 g/mol
n-Tricosane bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
n-Tricosane bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-67-5
Molekylær formel C23H48
Molekylvægt (g/mol) 324.637
MDL nummer MFCD00009350
InChI nøgle FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
PubChem CID 12534
ChEBI CHEBI:32934
IUPAC navn tricosan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Tricosane
Smeltepunkt 47°C to 50°C
Tæthed 0.7969
Kogepunkt 199°C to 200°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4468
Mængde 100 g
Beilstein 1756000
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 324.64
Procent renhed 99%