Få mere at vide
n-tricosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
n-Tricosane bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
n-Tricosane bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | n-Tricosane |
| Smeltepunkt | 47°C to 50°C |
| Tæthed | 0.7969 |
| Kogepunkt | 199°C to 200°C (3 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.4468 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1756000 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 324.64 |
| Show More |