Få mere at vide
n-Triacontane, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12949384 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12949384 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12949384 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S3540
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
n-Triacontane638-68-61000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Triacontane
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 638-68-6, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C30H62
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn triacontane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Molekylvægt (g/mol) 422.826
PubChem CID 12535
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:31006
Vis mere Vis mindre
Product intended for laboratory use only