Få mere at vide
n-Triacontan, 98+%
Artikelnummer. 11377425
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377425 250 mg 250mg
11357425 1 g 1g
11367425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11377425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05386.MD
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 638-68-6 | C30H62 | 422,826 g/mol
n-Triacontane bruges til at forbedre tærskelspændingen og mobiliteten for elektroner i ambipolære organiske lysemitterende felteffekttransistorer med modificerede asymmetriske elektroder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser n-Triacontane bruges til at forbedre tærskelspændingen
og mobiliteten for elektroner i ambipolære organiske lysemitterende felteffekttransistorer med modificerede asymmetriske elektroder.
Opløselighed
Opløselig i benzen, chloroform og toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-68-6
Molekylær formel C30H62
Molekylvægt (g/mol) 422.826
MDL nummer MFCD00009410
InChI nøgle JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
PubChem CID 12535
ChEBI CHEBI:31006
IUPAC navn triacontan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Triacontane
Smeltepunkt 65°C to 68°C
Kogepunkt 455°C
Flammepunkt 237°C (458°F)
Lugt Odorless
Mængde 250 mg
Beilstein 1777281
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,chloroform and toluene. Insoluble in water.
Formel vægt 422.83
Procent renhed 99%