Få mere at vide
N-trans-Cinnamoylglycine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Cinnamylglycine |
| CAS | 16534-24-0 |
| Molekylær formel | C11 H11 N O3 |
| Synonym | Glycine, N-(1-oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)-, Glycine, N-(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)- (9 CI), Glycine, N-cinnamoyl- (6 CI,8 CI), N-(1-Oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)glycine, Cinnamoylglycine, N-Cinnamoylglycine, N-Cinnamylglycine, 2-Cinnamamidoacetic acid, 2-(3-Phenylacrylamido)acetic acid, 2-(3-Phenylprop-2-enamido)acetic acid, [(3-Phenylprop-2-enoyl)amino]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H11NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-7 H,8H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)CNC(=O)C=Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-(3-phenylprop-2-enoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.21 |
| Mængde | 0,025 g |
| Formel vægt | 205.0739 g/mol |
| Vis mere |