Få mere at vide
N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine (Nateglinide Ethyl Analog), Mikromol™
Beskrivelse
N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine (Nateglinide Ethyl Analog)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine (Nateglinide Ethyl Analog) |
| CAS | 105746-45-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine (Nateglinide Ethyl Analog) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H25 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-[(trans-4-Ethylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine, Nateglinide Imp. E (Pharmeuropa), Nateglinide Ethyl Analog, Nateglinide Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO3/c1-2-13-8-10-15(11-9-13)17(20)19-16(18(21)22)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-16H,2,8-12H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,15-,16-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-[(4-ethylcyclohexanecarbonyl)amino]-3-phenylpropanoic acid |
| Vis mere |