Få mere at vide
N-Tosylpyrrol, TRC
Artikelnummer. 30456828
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30456828 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30456828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT6861002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Tosylpyrrole
CAS 17639-64-4
Molekylær formel C11H11NO2S
Mængde 2.5 g
Synonym 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-pyrrole, 1-(4-Methylphenylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Toluenesulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)-1H-pyrrole, 1-(p-Tolylsulfonyl)pyrrole, 1-(p-Tosyl)-1H-pyrrole, 1-Tosylpyrrole, 1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole, N-p-Toluenesulfonylpyrrole
InChI formel InChI=1S/C11H11NO2S/c1-10-4-6-11(7-5-10)15(13,14)12-8-2-3-9-12/h2-9H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cccc2
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)sulfonylpyrrol
Molekylvægt (g/mol) 221.28
Formel vægt 221.051