missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Tosyl-L-glutamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Tosyl-L-glutamic Acid |
| CAS | 4816-80-2 |
| Molekylær formel | C12H15NO6S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-p-Tolylsulfonyl-L-glutamic Acid, (+)-p-Toluenesulfonylglutamic Acid, Tosylglutamic Acid, NSC 109186 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO6S/c1-8-2-4-9(5-3-8)20(18,19)13-10(12(16)17)6-7-11(14)15/h2-5,10,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]pentanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.32 |
| Formel vægt | 301.062 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?