Få mere at vide
N-Tosyl-L-aspartic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Tosyl-L-aspartic Acid |
| CAS | 4816-82-4 |
| Molekylær formel | C11H13NO6S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | N-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-L-aspartic Acid, L-N-(p-Tolylsulfonyl)-aspartic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO6S/c1-7-2-4-8(5-3-7)19(17,18)12-9(11(15)16)6-10(13)14/h2-5,9,12H,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | O=S(N[C@H](C(O)=O)CC(O)=O)(C1=CC=C(C)C=C1)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-(p-tolylsulfonylamino)butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.29 |
| Formel vægt | 287.05 |