Få mere at vide
N-Tosyl-L-alanyloxyindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Tosyl-L-alanyloxyindole |
| CAS | 75062-54-3 |
| Molekylær formel | C18 H18 N2 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O4S/c1-12-7-9-14(10-8-12)25(22,23)20-13(2)18(21)24-17-11-19-16-6-4-3-5-15(16)17/h3-11,13,19-20H,1-2H3/t13-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)C(=O)Oc2c[nH]c3ccccc23 |
| IUPAC navn | 1H-indol-3-yl (2S)-2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.41 |
| Formel vægt | 358.0987 |