missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Tosyl-L-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Tosyl-L-alanine |
| CAS | 21957-58-4 |
| Molekylær formel | C10 H13 N O4 S |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | L-Alanine','N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, Alanine','N-(p-tolylsulfonyl)-','L- (8CI), N-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-L-alanine, (2S)-2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]propanoic acid, (S)-2-((4-Methylphenylsulfonyl)amino)propionic acid, N-(Toluene-4-sulfonyl)-L-alanine, N-(p-Tolylsulfonyl)alanine, N-Tosyl-L-alanine, N-Tosylalanine, N-p-Tolylsulfonyl-L-alanine, Ts-L-Ala-OH, p-Toluenesulfonyl-L-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7-3-5-9(6-4-7)16(14,15)11-8(2)10(12)13/h3-6,8,11H,1-2H3,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.28 |
| Formel vægt | 243.0565 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?