Få mere at vide
N-Tigloylglycine-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl)glycine-2,2-D2 |
| CAS | 1219806-44-6 |
| Molekylær formel | C7 D2 H9 N O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | N-Tigloylglycine-2,2-d2, N-Tiglylglycine-2,2-d2, Tiglylglycine-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H11NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h3H,4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(NC(=O)C(=CC)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-2-(2-methylbut-2-enoylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.1795 |
| Formel vægt | 159.0864 g/mol |
| Vis mere |