Få mere at vide
N-thionylanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465778
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465778 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15465778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59451.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1122-83-4 | C6H5NOS | 139.172 g/mol
Det er et alsidigt syntetisk mellemprodukt og et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et alsidigt syntetisk mellemprodukt og et aktivt
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Delvis blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Thionylaniline
CAS 1122-83-4
Farve Brun
Tæthed 1.236 g/mL
Kogepunkt 200°C
Flammepunkt 84°C (183°F)
Molekylær formel C6H5NOS
Brydningsindeks 1.6275
MDL nummer MFCD00002084
Mængde 25 g
Beilstein 507682
Synonym n-thionylaniline, n-sulfinylaniline, benzenamine, n-sulfinyl, thionylaniline, phenylthionylamine, phenylsulfinylamine, sulfinylphenylamine, aniline, n-sulfinyl, thionyl imide, phenyl, sulfurous imide, phenyl
Opløselighedsinformation Partly miscible in water.
InChI nøgle FIOJWGRGPONADF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=S=O
IUPAC navn (sulfinylamino)benzen
Molekylvægt (g/mol) 139.172
PubChem CID 70739
Formel vægt 139.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske