missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-{[Thio(carbonoimidyl)]amino}acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-([Thio(carbonoimidyl)]amino)acetamide |
| CAS | 2302-88-7 |
| Molekylær formel | C3 H7 N3 O S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Acetyl-3-thiosemicarbazide, 1-Acetylthiosemicarbazide, 2-Acetylhydrazinecarbothioamide, Acetylthiosemicarbazide, N-Acetylthiosemicarbazide, NSC 202518 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N3OS/c1-2(7)5-6-3(4)8/h1H3,(H,5,7)(H3,4,6,8) |
| SMIL | CC(=O)NNC(=S)N |
| IUPAC navn | acetamidothiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.172 |
| Formel vægt | 133.031 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?