missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Tetradecyltrimethylammonium-d38 Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Tetradecyltrimethylammonium-D38 Bromide |
| CAS | 95523-72-1 |
| Molekylær formel | C17D38BrN |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-d29-aminium','N,N,N-tri(methyl-d3)-','bromide (9CI), Tetradecyltrimethylammonium bromide-d35, N,N,N-Tri(methyl-d3)-1-tetradecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].[Br-] |
| IUPAC navn | N,N,N-tris(methyl-d3)tetradecan-1-aminium-d29 bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.63 |
| Formel vægt | 373.46 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?