Få mere at vide
n-Tetradecylfosfocholin, CDN
Artikelnummer. 30313154
Skift visning
Mængde:
0.1 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30313154 0.1 g 0.1g
1 options
Artikelnummer. 30313154 Leverandør CDN Leverandørnr. CDNX58860.1G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetradecylphosphocholine
CAS 77733-28-9
Molekylær formel C19 H42 N O4 P
Mængde 0.1 g
Synonym Ethanaminium, 2-[[hydroxy(tetradecyloxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt (9 CI, ACI), D 19390, FOS 14, Fos-choline 14, n-Tetradecylphosphocholine, Tetradecylphosphocholine, Tetradecylphosphorylcholine, O-(Tetradecylphosphoryl)choline, 2-[[Hydroxy(tetradecyloxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium inner salt
InChI formel InChI=1 S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C
IUPAC navn tetradecyl 2-(trimethylazanium)ethylphosphat
Molekylvægt (g/mol) 379.515
Formel vægt 379,285 g/mol
Procent renhed min 96% Kemisk renhed