Få mere at vide
N-Tetradecylforamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Tetradecylforamide |
| CAS | 7402-60-0 |
| Molekylær formel | C15H31NO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | NSC 55350 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H31NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-15-17/h15H,2-14H2,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCNC=O |
| IUPAC navn | N-tetradecylformamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.41 |
| Formel vægt | 241.2406 |