Få mere at vide
n-tetradecylbenzen, 97%
Artikelnummer. 11410431
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410431 25 g 25g
11400431 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410431 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19988.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 1459-10-5 | C20H34 | 274,492 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1459-10-5
Molekylær formel C20H34
Molekylvægt (g/mol) 274.492
MDL nummer MFCD00015080
InChI nøgle JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyltetradecane, benzene, tetradecyl, 1-tetradecylbenzene, tetradecane, 1-phenyl, myristylbenzene, n-tetradecylbenzene, unii-i0y9j0o95a, phenyl-n-tetradecane, acmc-209cvz, 1-phenyltetradecane, analytical standard
PubChem CID 15086
IUPAC navn tetradecylbenzen
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Tetradecylbenzene
Smeltepunkt 9 °C
Tæthed 0.8565
Kogepunkt 196 °C (6 mmHg)
Brydningsindeks 1.4856
Mængde 25 g
Formel vægt 274.49
Procent renhed 97%