Få mere at vide
n-Tetradecane, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 6°C |
| Tæthed | 0.76 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00008986 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | n-Tetradecane, n-Tetradecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.39 |
| Grad | Research |