Få mere at vide
n-Tetradecane, 99+%
Artikelnummer. 11367358
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367358 500 g 500g
11347358 25 g 25g
11357358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11367358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030809.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-59-4 | C14H30 | 198,394 g/mol
n-tetradecan bruges til at studere termodiffusionsadfærden af mikroemulsionsdråberne af vand, n-alkaner og pentaethylenglycol monododecylether. Det bruges som referencemateriale i gaskromatografisk analyse, som opløsningsmiddel og finder anvendelse i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-59-4
Molekylær formel C14H30
Molekylvægt (g/mol) 198.394
MDL nummer MFCD00008986
InChI nøgle BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetradecane, alkanes, c14-16, tridecane, methyl, ccris 715, tetradecane, analytical standard, alkanes, c14-30, myristyl, tetradekan, n-teradecane, olefine
PubChem CID 12389
ChEBI CHEBI:41253
IUPAC navn tetradecan
SMIL CCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Tetradecane
Smeltepunkt 6 °C
Tæthed 0.763 g/mL
Kogepunkt 252 °C til 254 °C
Flammepunkt 99 °C (211 °F)
Analyseprocentområde >99%
Brydningsindeks 1.429
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselig i ether, acetone og alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 198.39
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Tetradecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecane