Få mere at vide
n-Tetradecane, 99+%
Beskrivelse
n-tetradecan bruges til at studere termodiffusionsadfærden af mikroemulsionsdråberne af vand, n-alkaner og pentaethylenglycol monododecylether. Det bruges som referencemateriale i gaskromatografisk analyse, som opløsningsmiddel og finder anvendelse i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Tetradecane |
| Smeltepunkt | 6°C |
| Tæthed | 0.763 g/mL |
| Kogepunkt | 252°C to 254°C |
| Flammepunkt | 99°C (211°F) |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Brydningsindeks | 1.429 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ether,acetone and alcohol. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 198.39 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Tetradecane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetradecane