Få mere at vide
n-Tetradecanamid, 98%
Artikelnummer. 11495197
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495197 5 g 5g
11405207 25 g 25g
11415207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22610.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 638-58-4 | C14H29NO | 227,392 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-58-4
Molekylær formel C14H29NO
Molekylvægt (g/mol) 227.392
MDL nummer MFCD00025533
InChI nøgle QEALYLRSRQDCRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristamide, n-tetradecanamide, myristic amide, myristic acid amide, tetradecylamide, unii-a269j8qg0o, myristicamide, tetradecanoic acid amide, chembl88158
PubChem CID 69492
IUPAC navn tetradecanamid
SMIL CCCCCCCCCCCCCC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Tetradecanamide
Smeltepunkt 105 °C til 107 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 227.39
Procent renhed 98%