Få mere at vide
n-Tetracosane-d50, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Tetracosane-d50 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2 |
| Formel vægt | 388.705 |