Få mere at vide
n-tetrakosan, 99%
Artikelnummer. 11348978
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348978 5 g 5g
11328978 25 g 25g
11338978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042462.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 646-31-1 | C24H50 | 338,664 g/mol
n-Tetracosane er et egnet opløsningsmiddel, der anvendes til syntese af ZnS nanopartikler. Det bruges også som vokskomponent til at studere reduktionen i flydepunkt for carbonhydridopløsningsmidler indeholdende vokskrystaller ved tilsætning af polymeradditiver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-31-1
Molekylær formel C24H50
Molekylvægt (g/mol) 338.664
MDL nummer MFCD00009352
InChI nøgle POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
PubChem CID 12592
ChEBI CHEBI:32936
IUPAC navn tetracosan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Tetracosane
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Tæthed 0.799
Kogepunkt 391°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 338.66
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk