Få mere at vide
n-tetrakosan, 99%
Beskrivelse
n-Tetracosane er et egnet opløsningsmiddel, der anvendes til syntese af ZnS nanopartikler. Det bruges også som vokskomponent til at studere reduktionen i flydepunkt for carbonhydridopløsningsmidler indeholdende vokskrystaller ved tilsætning af polymeradditiver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Tetracosane |
| Smeltepunkt | 49 °C til 52 °C |
| Tæthed | 0.799 |
| Kogepunkt | 391 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 338.66 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Krystallinsk |