Få mere at vide
n-Tetracontan, 97% min
Artikelnummer. 11306358
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306358 0.5 g 0.5g
11316358 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11306358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011274.02
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 4181-95-7 | C40H82 | 563,10 g/mol
n-Tetracontane bruges i et passiveringslag i kobber-phthalocyanin-felteffekttransistorer til forbedring af ladningsbærerens mobilitet og bruges til at modificere det kvasi todimensionelle overfladeelektronsystem på Au(111).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4181-95-7
Molekylær formel C40H82
Molekylvægt (g/mol) 563.10
MDL nummer MFCD00015267
InChI nøgle KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
PubChem CID 20149
IUPAC navn tetracontan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Tetracontane
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Farve Hvid
Tæthed 0.779 g/mL
Kogepunkt 150°C (0.001 mmHg)
Lineær formel CH3(CH2)38CH3
Mængde 0.5 g
Beilstein 1800152
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform. Slightly soluble in methanol.Insoluble in water.
Formel vægt 563.09
Procent renhed ≤97%
Fysisk form Flager