missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-tert-Butyloxycarbonyl Serotonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butoxycarbonyl Serotonin |
| CAS | 53157-48-5 |
| Molekylær formel | C15H20N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 3-[2-N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1H-indole-5-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20N2O3/c1-15(2,3)20-14(19)16-7-6-10-9-17-13-5-4-11(18)8-12(10)13/h4-5,8-9,17-18H,6-7H2,1-3H3,(H,16,19) |
| SMIL | OC1=CC=C(NC=C2CCNC(OC(C)(C)C)=O)C2=C1 |
| IUPAC navn | tert-butyl (2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.33 |
| Formel vægt | 276.15 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?