Få mere at vide
N-(tert-Butyloxycarbonyl)-N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1,2-diphenylethyl]-glycine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(tert-Butyloxycarbonyl)-N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1,2-diphenylethyl]-glycine Ethyl Ester |
| CAS | 112741-70-5 |
| Molekylær formel | C23H29NO5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-[(1S,2R)-2-hydroxy-1,2-diphenylethyl]-glycine Ethyl Ester, [R-(R*,S*)]-N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-(2-hydroxy-1,2-diphenylethyl)-glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO5/c1-5-28-19(25)16-24(22(27)29-23(2,3)4)20(17-12-8-6-9-13-17)21(26)18-14-10-7-11-15-18/h6-15,20-21,26H,5,16H2,1-4H3/t20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]([C@@H](N(CC(OCC)=O)C(OC(C)(C)C)=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC navn | ethyl N-(tert-butoxycarbonyl)-N-((1S,2R)-2-hydroxy-1,2-diphenylethyl)glycinate |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.48 |
| Formel vægt | 399.2 |