missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-tert-Butyloxycarbonyl-L-aspartic Acid b-tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30345908
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345908 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345908 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB8092005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-tert-Butyloxycarbonyl-L-aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester
CAS 1676-90-0
Molekylær formel C13H23NO6
Mængde 5 g
Synonym tert-Butyloxycarbonyl-L-aspartic Acid 4-tert-Butyl Ester, L-N-Carboxyaspartic Acid N,4-di-tert-Butyl Ester, (S)-4-tert-Butoxy-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-oxobutanoic Acid, 4-tert-Butyl (S)-2-tert-Butoxycarbonylaminosuccinate, BOC-L-Asp(Obut)-OH, Boc-L-Asp(OtBu)-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, N-Boc-L-asparaginic Acid gamma-(tert-Butyl) Ester, N-Boc-L-aspartic Acid beta-tert-Butyl Ester, N-tert-Butoxycarbonylaspartic Acid gamma-tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C13H23NO6/c1-12(2,3)19-9(15)7-8(10(16)17)14-11(18)20-13(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,14,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 289.32
Formel vægt 289.1525
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.