missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-tert-Butyloxycarbonyl Hydroxy Brimonidine, TRC

Artikelnummer. 30339119
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339119 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB693545100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-tert-Butyloxycarbonyl Hydroxy Brimonidine
CAS 1391053-57-8
Molekylær formel C16H20BrN5O3
Mængde 100 mg
Synonym Carbamic acid, N-[2-[[[(5-bromo-6-quinoxalinyl)amino]carbonyl]amino]ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl N-[2-[(5-Bromoquinoxalin-6-yl)carbamoylamino]ethyl]carbamate, 1,1-Dimethylethyl N-[2-[(5-Bromoquinoxalin-6-yl)carbamoylamino]ethyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C16H20BrN5O3/c1-16(2,3)25-15(24)21-9-8-20-14(23)22-10-4-5-11-13(12(10)17)19-7-6-18-11/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,21,24)(H2,20,22,23)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCNC(=O)Nc1ccc2nccnc2c1Br
IUPAC navn tert-butyl N-[2-[(5-bromoquinoxalin-6-yl)carbamoylamino]ethyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 410.27
Formel vægt 409.075
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.