Få mere at vide
N-tert-Butyloxycarbonyl Glutathione Dimethyl Diester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butyloxycarbonyl Glutathione Dimethyl Diester |
| CAS | 120033-58-1 |
| Molekylær formel | C17H29N3O8S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl-glycine Dimethyl Ester, N-[N-[N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-γ-glutamyl]-L-cysteinyl]-glycine Dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H29N3O8S/c1-17(2,3)28-16(25)20-10(15(24)27-5)6-7-12(21)19-11(9-29)14(23)18-8-13(22)26-4/h10-11,29H,6-9H2,1-5H3,(H,18,23)(H,19,21)(H,20,25)/t10-,11-/m0/s1 |
| SMIL | CC1=CC2=C(C)C3(CC3)C(O)(C)C(=O)C2=C1 |
| IUPAC navn | methyl (2S)-5-[[(2R)-1-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 435.49 |