Få mere at vide
N-tert-Butyloxycarbonyl DL-Alaninol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butyloxycarbonyl DL-Alaninol |
| CAS | 147252-84-4 |
| Molekylær formel | C8H17NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (2-Hydroxy-1-methylethyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11) |
| SMIL | CC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(1-hydroxypropan-2-yl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.23 |
| Formel vægt | 175.1208 |