missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-tert-Butyloxycarbonyl Dehydro Silodosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butyloxycarbonyl Dehydro Silodosin |
| CAS | 239463-80-0 |
| Molekylær formel | C30H38F3N3O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | [(1R)-2-[7-(Aminocarbonyl)-1-(3-hydroxypropyl)-1H-indol-5-yl]-1-methylethyl][2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C30H38F3N3O6/c1-20(16-21-17-22-10-12-35(11-7-14-37)26(22)23(18-21)27(34)38)36(28(39)42-29(2,3)4)13-15-40-24-8-5-6-9-25(24)41-19-30(31,32)33/h5-6,8-10,12,17-18,20,37H,7,11,13-16,19H2,1-4H3,(H2,34,38) |
| SMIL | NC(C1=C2C(C=CN2CCCO)=CC(C[C@@H](C)N(C(OC(C)(C)C)=O)CCOC3=C(OCC(F)(F)F)C=CC=C3)=C1)=O |
| IUPAC navn | tert-butyl (R)-(1-(7-carbamoyl-1-(3-hydroxypropyl)-1H-indol-5-yl)propan-2-yl)(2-(2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 593.63 |
| Formel vægt | 593.27 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?