Få mere at vide
N-tert-Butyloxycarbonyl-D-erythro-dihydro-D-sphingosine-1,3-di-O-(phosphate Dicyanoethyl Ester), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butyloxycarbonyl-D-erythro-dihydro-D-sphingosine-1,3-di-O-(phosphate Dicyanoethyl Ester) |
| Analyt- eller komponentnavne | N-tert-Butyloxycarbonyl-D-erythro-dihydro-D-sphingosine-1,3-di-O-(phosphate Dicyanoethyl Ester) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C35 H61 N5 O10 P2 |
| InChI formel | InChI=1S/C35H61N5O10P2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-33(50-52(43,46-29-20-25-38)47-30-21-26-39)32(40-34(41)49-35(2,3)4)31-48-51(42,44-27-18-23-36)45-28-19-24-37/h32-33H,5-22,27-31H2,1-4H3,(H,40,41)/t32-,33+/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](OP(=O)(OCCC#N)OCCC#N)[C@H](COP(=O)(OCCC#N)OCCC#N)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(2S,3R)-1,3-bis[bis(2-cyanoethoxy)phosphoryloxy]octadecan-2-yl]carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 773.834 |
| Vis mere |