Få mere at vide
N-tert-Butyloxycarbonyl-4-methyl-2-piperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-tert-Butyloxycarbonyl-4-methyl-2-piperidine |
| CAS | 123387-50-8 |
| Molekylær formel | C11H21NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 4-methylpiperidine-1-carboxylate, 4-Methylpiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO2/c1-9-5-7-12(8-6-9)10(13)14-11(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-methylpiperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.29 |
| Formel vægt | 199.1572 |