Få mere at vide
N-(tert-butyloxy)carbonyl-L-thyroxin, TRC
Artikelnummer. 30348727
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30348727 2.5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30348727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6937052.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(tert-Butyloxy)carbonyl-L-thyroxine
CAS 88404-22-2
Molekylær formel C20H19I4NO6
Mængde 2.5 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
InChI formel InChI=1S/C20H19I4NO6/c1-20(2,3)31-19(29)25-15(18(27)28)6-9-4-13(23)17(14(24)5-9)30-10-7-11(21)16(26)12(22)8-10/h4-5,7-8,15,26H,6H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t15-/m0/s1
SMIL IC(C=C(C[C@@H](C(O)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)C=C1I)=C1OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2
IUPAC navn (S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 876.99
Formel vægt 876.74