Få mere at vide
N-tert-Butylmethylamine, 97%
Artikelnummer. 11312259
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312259 1 g 1g
11322259 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27242.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14610-37-8 | C5H13N | 87.166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14610-37-8
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.166
MDL nummer MFCD00042853
InChI nøgle ZQGJEUVBUVKZKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-tert-butylamine, n-tert-butylmethylamine, 2-propanamine, n,2-dimethyl, tert-butylmethylamine, tert-butyl methyl amine, n-methyl-tert.-butylamine, 2-propanamine,n,2-dimethyl, t-butylmethylamine, methyl-t-butylamine, n-t-butylmethylamine
PubChem CID 84552
IUPAC navn N,2-dimethylpropan-2-amin
SMIL CC(C)(C)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butylmethylamine
Kogepunkt 67°C to 69°C
Flammepunkt −18°C (0°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel (CH3)3CNHCH3
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Formel vægt 87.16
Procent renhed 97%