Få mere at vide
N-tert-butylisopropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443447
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443447 25 g 25g
11433447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17221.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7515-80-2 | C7H18N | 116.23 g/mol
N-tert-butylisopropylamin, bruges som en deltager i syntesen af hindrede enaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-tert-butylisopropylamin, bruges som en deltager i syntesen af hindrede enaminer.
Opløselighed
Det har optimal opløselighed i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7515-80-2
Molekylær formel C7H18N
Molekylvægt (g/mol) 116.23
MDL nummer MFCD00037059
InChI nøgle ZWXQPERWRDHCMZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym n-tert-butylisopropylamine, 2-propanamine, 2-methyl-n-1-methylethyl, tert-butylisopropylamine, n-isopropyl-2-methylpropan-2-amine, ethanamine, 1,1-dimethyl, n-1-methylethyl, n-isopropyl-tert-butylamine, tert-butyl methylethyl amine, tert-butyl isopropyl amine
PubChem CID 82023
IUPAC navn 2-methyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)[NH2+]C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butylisopropylamine
Tæthed 0.727
Kogepunkt 98°C
Flammepunkt −3°C (26°F)
Brydningsindeks 1.398
Mængde 25 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1846752
Opløselighedsinformation It has optimal solubility in water.
Formel vægt 115.22
Procent renhed 98%