Få mere at vide
N-tert-butylglycinhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15431389
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431389 25 g 25g
15411389 1 g 1g
15421389 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64270.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 6939-23-7 | C6H14ClNO2 | 167,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6939-23-7
Molekylær formel C6H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 167.63
MDL nummer MFCD03788441
InChI nøgle QORBVLNEGUIPND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butylamino acetic acid hydrochloride, n-tert-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hydrochloride, n-t-butylglycine hcl, unii-b8y856vh2e, t-butylglycine hydrochloride, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride 1:1, glycine, n-1,1-dimethylethyl-, hydrochloride, t-butylaminoacetic acid hydrochloride, glycine, n-tert-butyl-, hydrochloride
PubChem CID 17748195
IUPAC navn hydrogen-2-(tert-butylamino)eddikesyrechlorid
SMIL [H+].[Cl-].CC(C)(C)NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-tert-Butylglycine hydrochloride
Smeltepunkt 223 °C til 224 °C
Farve Hvid
Lineær formel (CH3)3CNHCH2COOH·HCl
Beilstein 6296616
Mængde 25 g
Formel vægt 167.63
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof