Få mere at vide
N-(tert-butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid, 97 %
Artikelnummer. 11420208
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420208 25 g 25g
11418780 1 g 1g
11410208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23760.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241,329 g/mol
Den finder sin anvendelse i fremstillingen af N-tert-butyldimethylsilylethanolaminer, der er et resultat af hydrolyse af nitrogensennep og et silyleringsmiddel, der anvendes til derivatisering af forskellige organiske forbindelser (såsom aminosyrer) til gaskromatografi-massespektrometri (GC-MS) analyse og selektiv O-silylering af N,hydroxylaminesylering og GLCO-laminacylderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse i fremstillingen af
N-tert-butyldimethylsilylethanolaminer, der er et resultat af hydrolyse af nitrogensennep og et silyleringsmiddel, der bruges til derivatisering af forskellige organiske forbindelser (såsom aminosyrer) til gaskromatografi-massespektrometri (GC-MS) analyse og selektiv O-lamines-silylering og selektiv O-lamines-silylering af N,hydroxy-diacylering.
Opløselighed Opløseligt i
vand (reagerer).
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares væk fra elektrostatiske opladninger. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77377-52-7
Molekylær formel C9H18F3NOSi
Molekylvægt (g/mol) 241.329
MDL nummer MFCD00009671
InChI nøgle QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
IUPAC navn N-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Tæthed 1.023
Kogepunkt 168 °C til 170 °C
Flammepunkt 52 °C (125 °F)
Brydningsindeks 1.402
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 3606546
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (reagerer).
Formel vægt 241.33
Procent renhed 97%